Merck
S7507
Supelco
磺胺甲噁唑
别名:
4-氨基- N -(5-甲基-3-异恶唑基)苯磺酰胺, N 1 -(5-甲基异恶唑-3-基)磺胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N3O3S
CAS号:
分子量:
253.28
Beilstein:
6732984
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
磺胺甲恶唑是抑菌抗生素,属于磺胺类。广泛用于治疗肺囊虫病、 球虫病、胃肠炎、腹泻和呼吸系统疾病(如肺炎等)。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
磺胺甲恶唑用作分析参考标准品,使用分析 和微生物测定技术,定量牛乳样品中的分析物。
生化/生理作用
通过抑制二氢叶酸合成酶阻断二氢叶酸合成的磺胺类抗生素。
作用方式:在原核生物中抑制叶酸合成。
抗菌谱:革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、衣原体
抗性机理:二氢叶酸合成酶或叶酸合成替代路径的改变。
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Drugs: Synonyms and Properties (2017)
Use of chemometric techniques to design a microbiological method for sulfonamide detection in milk
Nagel.GO, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(6), 627-632 (2013)
Sulfamethoxazole abatement by means of ozonation
Journal of Hazardous Materials, 150(3), 790-794 (2008)
Ming Xie et al.
Water research, 47(13), 4567-4575 (2013-06-15)
The impact of humic acid fouling on the membrane transport of two pharmaceutically active compounds (PhACs) - namely carbamazepine and sulfamethoxazole - in forward osmosis (FO) was investigated. Deposition of humic acid onto the membrane surface was promoted by the
Trimethoprim-sulfamethoxazole-associated aseptic meningitis: case reports and review of the literature.
A M Joffe et al.
The American journal of medicine, 87(3), 332-338 (1989-09-01)