Merck
16018
Sigma-Aldrich
苯酚
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.24 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
形狀
solid
viscous liquid
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
雜質
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
正離子痕跡
Fe: ≤1 mg/kg
適合性
corresponds for identity
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯酚是一种芳香醇。提出了多种工业生产苯酚的方法。
苯酚是一种芳香醇。提出了多种工业生产苯酚的方法。在 Fentons 试剂存在下,它可以在水溶液中发生氧化反应。
應用
苯酚可用于从 枯草芽孢杆菌中分离脱氧核糖核酸 可用于伯塞洛显色反应中氨的定量测定。
苯酚可用于以下工艺:
  • 在锂-O 2 电池电解质溶液中作为相转移催化剂,促进液相放电。
  • 比色法测定总糖含量用苯酚-硫酸试剂的制备。
包裝
在惰性气体下装瓶
其他說明
货号16018-4X5L的产品即将停产。请订购16018-5L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
货号16018-6X1L的产品即将停产。请订购16018-1L单瓶装,因为其具体参数与上述产品本质相同。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Carbohydrate analysis by a phenol-sulfuric acid method in microplate format.
Masuko T, et al.
Analytical Biochemistry, 339(1), 69-72 (2005)
Chemical pathway and kinetics of phenol oxidation by Fenton's reagent.
Zazo JA, et al.
Environmental Science & Technology, 39(23), 9295-9302 (2005)
Phenol-Catalyzed Discharge in the Aprotic Lithium-Oxygen Battery.
Gao X, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) (2017)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)