濃度
1 M in dichloromethane
折射率
n/D 1.4359
密度
1.2894
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2