Merck
901590
Sigma-Aldrich
苯酚 溶液
1.0 M in THF
别名:
Hydroxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
表单
liquid
浓度
1.0 M in THF
折射率
n/D 1.4222
密度
0.922
SMILES字符串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable building block offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
2.0 °F
闪点(°C)
-16.66 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)