等级
technical
质量水平
表单
powder
反应适用性
core: aluminum
reagent type: catalyst
杂质
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
痕量阳离子
Al (Al2O3): 50-56%
Na (as Na2O): 37-45%
SMILES字符串
[Na+].O=[Al-]=O
InChI
1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
InChI key
IYJYQHRNMMNLRH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
铝酸钠用于工业催化剂介孔氧化铝和各种三氢氧化铝多晶型物的合成。
应用
铝酸钠可作为催化剂应用于:
- 甘油与碳酸二甲酯酯交换合成碳酸甘油。
- D-葡萄糖异构化生成D-果糖。
- 以 麻风树 油为原料,酯交换合成生物柴油。
- 以碳酸二甲酯为原料,通过羧甲基化将醇类转化为相应的不对称碳酸酯。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Rienacker, R.; Graefe, J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 24, 320-320 (1985)
Synthesis of Uniformly Spherical Bayerite from a Sodium Aluminate Solution Reacted with Sodium Bicarbonate
You, Shaowei and Li, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 12710-12716 (2013)
Cleaner synthesis of mesoporous alumina from sodium aluminate solution
Zhong, Li and Zhang, et al.
Green Chemistry, 13, 2525-2530 (2011)