Merck
S5505
Sigma-Aldrich
气相二氧化硅
powder, 0.2-0.3 μm avg. part. size (aggregate)
别名:
二氧化硅, 无定形二氧化硅, 氧化硅, 硅酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
分子量:
60.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
表面积
200 m2/g (±25 m2/g)
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
平均零件尺寸
0.2-0.3 μm (aggregate)
密度
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
气相二氧化硅(SiO2)作为前体已被于:
  • 通过硅烷化合成氯硅烷,其可用于制备二氧化硅/聚二甲基硅氧烷膜,以研究渗透性能。
  • 通过溶胶-凝胶法合成碳化硅(SiC)纳米颗粒。
  • 通过水热反应利用CaO和水处理,合成水合硅酸钙(CSH)。
  • 合成Si/PtO2催化剂,从而通过好氧氧化将肉桂醛选择性转化为肉桂酸。
它也可以用于制备:
  • 硅硫酸催化剂,其可通过一锅三组分Biginelli反应用于合成3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮。
  • 用于合成四取代咪唑的HClO4-SiO2 非均相催化剂。
特点和优势
具有令人感兴趣的增稠性、触变性以及巨大的外表面积。
其他说明
粒径是针对初级粒子,它们形成支链状聚集体,仅长零点几微米。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Silica sulfuric acid: an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones
Salehi P, et al.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2889-2891 (2003)
Effect of C/S ratio on morphology and structure of hydrothermally synthesized calcium silicate hydrate
He Y, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 26(4), 770-773 (2011)
Synthesis of nano-structured 3C-SiC by carbothermal reduction of silicon bearing gel and carbon soot
Sharma M, et al.
Materials Letters, 65(14), 2161-2164 (2011)
Platinum catalysed aerobic selective oxidation of cinnamaldehyde to cinnamic acid
Durndell LJ, et al.
Catalysis Today, 333(4), 161-168 (2019)
Organosilane modified silica/polydimethylsiloxane mixed matrix membranes for enhanced propylene/nitrogen separation
Beltran AB, et al.
Applied Surface Science, 258(1), 337-345 (2011)