Merck
420816
Sigma-Aldrich
LUDOX® HS-40胶态氧化硅
40 wt. % suspension in H2O
别名:
二氧化硅 制备
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352309
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
描述
colloidal
质量水平
表单
viscous liquid
浓度
40 wt. % suspension in H2O
表面积
~220 m2/g
pH值(酸碱度)
9.8
密度
1.3 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LUDOX® HS-40硅溶胶可作为硅源,用于合成沸石、硫酸方钠石(sulphate sodalite)和铝硅酸盐凝胶。
应用
LUDOX® HS-40硅溶胶可用于:
  • 作为模板合成中孔材料
  • 作为出色的粘合剂粘合催化剂,在不改变催化剂性质的前提下提高机械强度
  • 作为基底增强沸石中的基底粘附力
  • 用作氮掺杂碳(NMC)制备中的催化剂载体
法律信息
LUDOX is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Optimization of process parameters on the extrusion of honeycomb shaped monolith of H-ZSM-5 zeolite
A Aranzabal, et al.
Chemical Engineering Journal, 162, 415-423 (2010)
Synthesis of zeolite L. Tuning size and morphology.
Ruiz A Z, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 136(1), 77-89 (2005)
Low temperature heat capacity and thermodynamic functions of anion bearing sodalites Na8Al6Si6O24X2 (X= SO4, ReO4, Cl, I)
J Schliesser, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 114, 14-24 (2017)
The effects of gel aging on the synthesis of NaY zeolite from colloidal silica.
Ginter D M, et al.
Zeolites, 12(6), 742-749 (1992)
Hydrogen production from formic acid dehydrogenation over a Pd supported on N-doped mesoporous carbon catalyst: A role of nitrogen dopant
Y Kim, et al.
Applied Catalysis A: General, 608, 117887-117887 (2020)