主要文件
1.05621
Supelco
硅酸钠溶液
extra pure
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352308
NACRES:
NB.21
质量水平
表单
liquid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
11.0-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
>100 °C/1013 hPa
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
应用
  • 该研究通过硅酸钠溶液与Extender颜料的化学作用,研究高耐热硅酸盐涂料。:该研究重点关注硅酸钠溶液与填充颜料(ZnO、TiO2、Fe2O3、CaCO3和Na2SiF6)之间的地质聚合反应过程。该研究利用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、热重分析(TGA)和X射线衍射(XRD)分析了化学相互作用。结果表明,涂层的热稳定性增强,使其适合高温应用(Le et al., 2021)。
  • 硅酸钠和硅酸钾激发剂改性偏高岭土-硅灰地质聚合物的制备及性能研究。:本文探究了硅酸钠和硅酸钾激发剂对偏高岭土-粉煤灰-硅质地质聚合物性能的影响。它通过实验技术的组合深入分析结构和机械性能,展示了适合建筑应用的材料性能改进(Jin et al., 2024)。
  • 通过FTIR和NMR研究揭示了不同硅酸钠模数的硅酸钠活化剂溶液中溶剂化硅酸盐物种的稳定性,以及其对偏高岭土和粉煤灰地质聚合作用的化学反应活性。:本文研究了溶剂化硅酸盐在不同硅酸钠模数溶液中的稳定性和反应性。利用FTIR和NMR光谱,阐明了地质聚合作用与偏高岭土和粉煤灰的作用机理,强调了适合可持续建筑材料的稳定地质聚合物结构的形成(Sharmila et al., 2024)。
  • 利用硅酸钠溶液和正磷酸铝形成地质聚合物。:本文研究了用不同模数的硅酸钠溶液和正磷酸铝活化的地质聚合物的形成和结构性质。该研究通过X射线衍射和核磁共振测量,揭示了地质聚合物的反应动力学和结构演变,强调了其作为高性能材料的潜力(Partschefeld et al., 2020)。
分析说明
鉴别:通过测试
含量测定(酸量滴定法,Na₂O):7.5 - 8.5 %
含量测定(酸量滴定法,SiO₂):25.5 - 28.5 %
密度(20 °C):1.296 - 1.396 g/ml
碳酸盐(以CO₂计):通过测试
Fe(铁): ≤ 50 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 50 ppm
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1