Merck
12301
Supelco
(Z)-β-突厥酮
analytical standard
别名:
(Z)-1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-2-丁烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O
CAS号:
分子量:
192.30
Beilstein:
2208696
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.495-1.498
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
−20°C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5-
InChI key
BGTBFNDXYDYBEY-ALCCZGGFSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)