Merck
W303704
Sigma-Aldrich
苏合香油
FG
别名:
苏合香酯, 安息香油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
3037
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Liquidambar spp.
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
来源
Honduras origin
折射率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
balsamic
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
味觉阈值为 15ppm
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)