等級
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
形狀
liquid
濃度
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
顏色
yellow
折射率
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
密度
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI 密鑰
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup