About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17ClO3S
CAS号:
分子量:
288.79
Beilstein:
6602917
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
InChI key
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
在精氨酸胍基中引入 Pbf 保护剂的试剂
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)