方案
≥97.0% (HPLC)
表单
powder
mp
77-82 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
InChI key
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
为酸不稳定的精氨酸侧链引入保护基团 Pmc
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)