等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)C2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG。
大麻二酚(CBD)是产自大麻科植物的大麻素类成分中较为重要的一种,因没有精神活性而知名。由其前体大麻二酚酸在光或热条件下脱羧而成。具有多种治疗特性,例如抗氧化、抗炎、抗微生物、神经保护、抗焦虑和抗惊厥作用。
大麻二酚(CBD)是产自大麻科植物的大麻素类成分中较为重要的一种,因没有精神活性而知名。由其前体大麻二酚酸在光或热条件下脱羧而成。具有多种治疗特性,例如抗氧化、抗炎、抗微生物、神经保护、抗焦虑和抗惊厥作用。
应用
该一级参考标准品的用途如下:
- 通过反相高效液相色谱(RP-HPLC)-二极管阵列检测器(DAD)法测定油基质中的4种大麻素
- 开发和验证液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)法检测大麻二酚高剂量给药大鼠全血样本中的∆9-四氢大麻酚及其代谢物
- 等度RP-HPLC结合紫外检测法同时测定不同含大麻油产品中的大麻二酚和四氢大麻酚
- 液液萃取(LLE)后通过气相色谱-质谱法多重定量分析毛发样本中的Δ9-四氢大麻酚、大麻酚和大麻二酚
- 超声辅助提取后通过GC-MS法测定3种不同外用品中的大麻二酚
其他说明
这种化合物通常存在于大麻属植物中
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3