描述
Irreversible, single use
质量
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存条件
room temperature (at 20-80% humidity)
参数
30 days run-out window (calibrated at +22 °C)
尺寸
40 mm × 19 mm
一般描述
Timestrip® 指示器是任何时间驱动事件的一种简单可视化提醒。它们是一组小的自粘标签,可以粘贴到产品或设备上或集成到产品或设备中。它们可监视流逝的时间并指示何时达到关键时间标记和预定义的流逝时间。
请访问我们的 Timestrip门户网站,了解更多信息
请访问我们的 Timestrip门户网站,了解更多信息
应用
顶部的手动激活按钮。一条彩色线会显示其已装载。颜色沿查看窗口中的时间标记前进。
包装
93064-10EA: 小袋 10 标签
93064-100EA: 小袋 100 标签
93064-500EA: 小袋 500 标签
93064-100EA: 小袋 100 标签
93064-500EA: 小袋 500 标签
组分
聚合物组装多层和铝塑复合材料包装的无毒有色油
产品规格
- 时间精度:在等温条件下的时间为 ±15%
- 使用:已针对22°C/72°F的平均温度环境进行校准
法律信息
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited