描述
weakly acidic
表单
beads
参数
120 °C max. temp.
湿度
47-53%
技术
LPLC: suitable
缺失
~45% loss on drying, 110 °C
基质
methacrylic (gel)
基质活性基团
carboxylic acid functional group
粒径
19-26 mesh
580-780 μm
工作pH值
4-14
容量
4.1 meq/mL by wetted bed volume
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
弱酸性阳离子交换树脂,用于去除金属和脱碱(高容量)
法律信息
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3