Merck
03883
Sigma-Aldrich
变性剂石油醚
bp ~60 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
雜質
hexane
品質等級
折射率
n20/D 1.377
bp
~60 °C
密度
0.665 g/mL at 20 °C
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)