Merck
所有图片(4)
主要文件
1.09652
Supelco
乙酸正丁酯
for analysis EMSURE®
别名:
乙酸丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
204-658-1
NACRES:
NA.21
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽密度
4 (vs air)
蒸汽压
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
790 °F
效能
13100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>14100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.6 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0017 meq/g Acidity
≤0.1% Water
≤0.1% n-Butyl formiate (GC)
≤0.1% n-Butyl propionate (GC)
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
pH值(酸碱度)
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
运动粘度
0.83 cSt(20 °C)
沸点
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
转变温度
flash point 27 °C
溶解性
5.3 g/L
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES字符串
CCCCOC(C)=O
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
应用
  • 以三种填料混合物(加或不加生物炭)进行乙酸正丁酯进的生物过滤:本研究探讨了采用乙酸正丁酯的生物过滤系统的效率,重点介绍了可持续环境管理实践,从而减少工业设施排放的溶剂(Halecký et al., 2024)。
  • 用于高效分离巴豆(Croton tiglium Linn )提取物中佛波醇的两相醇解和高速逆流色谱法:说明了乙酸正丁酯提高提取和纯化过程效率的应用,这对药物和化学研究至关重要 (Fan et al., 2023)。
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
80.6 °F - closed cup
闪点(°C)
27 °C - closed cup
访问文档库
实验方案
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.