Merck
00301
Sigma-Aldrich
2,4-十二碳二烯醛
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O
CAS号:
分子量:
180.29
Beilstein:
1776172
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
形狀
solid
折射率
n20/D 1.510
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI 密鑰
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.0 °F - closed cup
閃點(°C)
103.9 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)