主要文件
Z805866
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
optical glass
製造商/商標名
Hellma (704.001-OG)
參數
360-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
小室體積
22500 μL
路徑長度
30 ± 0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with glass lids
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)