主要文件
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352101
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
pH值
5.0
適合性
for titration
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)