28-0410
1 of 10
Sigma-Aldrich
24-1190
石油醚
28-0400
Sea sand
32-0130
荧光素 钠盐
28-3040
氢氧化钠 溶液
28-0980
二氧化硅
28-3070
Millipore
1.09385
硅胶 60 (0.040-0.063 mm)
Supelco
717185
硅胶
1.60309
氢氧化钠
1.93001
盐酸
SAJ first grade
available only in Japan
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?