主要文件
1.09385
Millipore
硅胶 60 (0.040-0.063 mm)
for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
别名:
二氧化硅
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiO2
CAS号:
分子量:
60.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
EC索引号:
231-545-4
物料
silica gel (irregularly-shaped)
质量水平
效能
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
粒径
40-63 μm
孔径
6 nm mean pore size
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
堆积密度
200‑800 kg/m3
应用
plasma purification
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
不规则形状的硅胶具有很窄的、明确的颗粒尺寸分布,带来高分离性能、可渗透性和良好的可重复性。
应用
用于柱色谱的硅胶 60(0.040-0.063 mm) (230-400 目 ASTM)。CAS号7631-86-9,EC号231-545-4。
特点和优势
硅胶 60 (0.040-0.063 mm)为用户提供:
  • 高吸附容量
  • 高化学惰性和无毒性
  • 保护性湿气敏感物质,用于储存和运输或维持无水溶剂的干燥度。
  • 不同尺寸的颗粒或微珠
包装
塑料瓶
分析说明
pH-值(10 %混悬液):6.5 - 7.5
Fe(铁): ≤ 0.02 %
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
干燥失重(150 °C): ≤ 9.0 %
粒径 (d10):30 - 40 µm
粒径(d50):55 - 65 µm
粒径(d90):95 - 110 µm
比表面积和孔容与原料有关
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7