等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
>99% (HPLC)
形狀
liquid
儲存期限
≤18 mo.
包裝
pkg of 5 mL (KK1041)
pkg of 500 μL (KK1017)
製造商/商標名
Roche
雜質
Bacterial contamination assay, passes test
DNase, none detected
Endonuclease contamination assay, passes test
Exonuclease contamination assay, passes test
Human contamination assay, passes test
RNase, none detected
nicking activity, none detected
phosphatase, none detected
protease, none detected
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
KAPA二核苷酸三磷酸酯(dNTP)提供主要用于聚合酶链反应(PCR)的高质量、分子、优级品二核苷酸磷酸(dNTP)。
應用
KAPA dNTP 混合物已被用于:
- 标准 PCR
- 高保真 PCR
- 定量PCR
- 末端修复或 A-拖尾
- cDNA合成
- DNA测序
- DNA 标记
- 微数列
特點和優勢
- 有单独的 dNTP 或即用型 dNTP 混合物可供选择。
- KAPA dNTP Mix 与 KAPA Taq、KAPA2G Fast、KAPA2G Robust、KAPA LongRange 和 KAPA HiFi PCR 试剂盒一起交付。
- 为确保高性能KAPA dNTP受到严格的质量控制,尤其是对于对尿嘧啶中毒敏感的B族聚合酶。
- 与任何商业化DNA聚合酶兼容。
品質
HPLC 检测 KAPA dNTP 纯度 > 99%,不含 DNase、RNase、蛋白酶、磷酸酶和切口活性。所有试剂盒组分均经过严格的功能质量控制,并符合 DNA 污染方面的严格要求。
準備報告
使用前,始终确保产品 KAPA dNTP 混合物已完全解冻和混合。KAPA dNTP 可在 4℃ 保存,供短期使用(最长 1 个月)。放回-20℃ 长期保存。如果已小心处理样品且未受到污染,则如果样品在室温下短时间(最长 3 天)放置(无意中),预计不会受到影响。不建议在室温和 4℃ 下长期保存。请注意,在-20°C 以上温度下储存试剂,在使用过程中受到污染时更易发生降解,因此储存在这种温度条件下的风险由用户自行承担。
其他說明
仅供研究使用。不可用于诊断过程。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP 10 mM each
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
Distinct classes of chromatin loops revealed by deletion of an RNA-binding region in CTCF
Molecular Cell, 76 (2019)
BRAF VE1 immunoreactivity patterns in epithelioid glioblastomas positive for BRAF V600E mutation.
American Journal of Surgical Pathology, 39(4), 528-528 (2015)
Novel TP53 gene mutation and correlation with p53 immunohistochemistry in a mixed epithelial carcinoma of the endometrium.
Gynecologic oncology case reports, 3, 11-11 (2013)