推荐产品
用途
sufficient for 100 purifications
品質等級
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 100 purifications
技術
DNA extraction: suitable
一般說明
低至中等产量基因组脱氧核糖核酸分离。
高纯聚合酶链反应模板制备试剂盒;使用说明
核酸在离液盐(盐酸胍)的存在下结合到玻璃纤维绒的表面。这使得高纯度过滤管能够特异性地固定核酸(包括脱氧核糖核酸和核糖核酸),同时不含污染物。
注:包含特殊的抑制剂去除缓冲液,这种缓冲液允许使用肝素化样品材料(100 U/毫升肝素)。该缓冲液提高了用分离的核酸进行分析的灵敏度和再现性,即使样品含有肝素。
容量:高纯旋转过滤管可容纳700 & # 956;L样本量。
高纯聚合酶链反应模板制备试剂盒;使用说明
核酸在离液盐(盐酸胍)的存在下结合到玻璃纤维绒的表面。这使得高纯度过滤管能够特异性地固定核酸(包括脱氧核糖核酸和核糖核酸),同时不含污染物。
注:包含特殊的抑制剂去除缓冲液,这种缓冲液允许使用肝素化样品材料(100 U/毫升肝素)。该缓冲液提高了用分离的核酸进行分析的灵敏度和再现性,即使样品含有肝素。
容量:高纯旋转过滤管可容纳700 & # 956;L样本量。
應用
高纯度PCR模板制备试剂盒已用于从全血样本、宫颈病变标本、胃粘膜组织和宫颈癌细胞株 提取基因组DNA
高纯聚合酶链反应模板制备试剂盒从包括全血、培养细胞和组织在内的多种样品材料中纯化核酸。分离的核酸可用于:
- 长模板聚合酶链反应
- 实时定量聚合酶链反应
- SNP检测
- Southern blotting
- 克隆
特點和優勢
高纯聚合酶链反应模板制备试剂盒从多种样品材料中纯化核酸,包括全血、培养细胞和组织样品。细菌和酵母需要用溶菌酶或溶解酶进行特定的预溶解处理。
- 使用无需沉淀或其他降解脱氧核糖核酸的处理步骤即可去除污染物的试剂盒,将脱氧核糖核酸损失降至最低。
- 回收适用于长模板聚合酶链反应的高分子量脱氧核糖核酸(30-50kb)。
- 提高下游应用的可靠性和再现性(实时定量聚合酶链反应)。
- 通过同时制备多个聚合酶链反应模板,节省时间并最大限度地提高灵活性。
- 避免使用有害的有机化合物,如氯化铯、苯酚、氯仿和溴化乙锭。
成分
- 组织裂解缓冲液
- 结合缓冲液
- 蛋白酶K,重组聚合酶链反应等级
- 抑制剂去除缓冲液
- 洗涤缓冲液
- 洗脱缓冲液
- 高纯过滤管
- 收集管
品質
从25毫克小牛胸腺、1×106K562细胞和200 & # 956;L乙二胺四乙酸全血分离而来。产量通过组织和细胞样品的外径来测量。核酸的质量在扩增长距离聚合酶链反应中得到控制,扩增产物为来自细胞的9.3 kb。使用因子V Leiden和CycA的试剂盒在LightCycler®®仪器上对人血液研究样品进行PCR。
原則
血细胞或组织在离液盐如盐酸胍的存在下,用特殊的裂解缓冲液和蛋白酶K进行短时间培养裂解,这种盐可立即使所有核酸酶失活。细胞核酸选择性地结合到预先包装在高纯净化过滤管中的特殊玻璃纤维上。结合的核酸在一系列快速洗涤和旋转步骤中纯化,以除去污染的细胞成分。最后,低盐洗脱从玻璃纤维中释放核酸。这种简单的方法不需要有机溶剂萃取和脱氧核糖核酸沉淀,可以同时快速纯化许多样品。
法律資訊
LightCycler is a registered trademark of Roche
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Methylation-mediated transcriptional repression of microRNAs during cervical carcinogenesis
Epigenetics, 8(2), 220-228 (2013)
Serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism in vitiligo
Disease Markers, 33(2), 85-89 (2012)
High expression of ezrin predicts poor prognosis in uterine cervical cancer
BMC Cancer, 13(1), 520-520 (2013)
Saudi journal of biological sciences, 25(3), 418-425 (2018-04-25)
Mycobacterium tuberculosis, acid fast bacilli from the family of Mycobacteriaceae, is the causative agent of most cases of tuberculosis. Tuberculosis, as a communicable disease, remains a serious public health threat, killing more than one million people globally every year. Primary
PloS one, 7(1), e29041-e29041 (2012-02-01)
Congenital hydrocephalus (CH) is a life-threatening medical condition in which excessive accumulation of CSF leads to ventricular expansion and increased intracranial pressure. Stenosis (blockage) of the Sylvian aqueduct (Aq; the narrow passageway that connects the third and fourth ventricles) is
商品
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.