方案
≥90% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized
比活
≥20000 units/mg protein
分子量
27 kDa
包装
pkg of 2 μg (11420488001)
pkg of 3 × 2 μg (11054589001)
制造商/商品名称
Roche
最佳pH
7.0-8.0
pH值范围
6.5-9.0
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
野生型莓实假单胞菌分离一种金属蛋白酶,其在小亲水性氨基酸处裂解肽键 N-末端。该菌株的一个突变体产生胞内蛋白酶 Asp-N 测序级,分离得到高纯度和特异性蛋白酶。
特异性
胞内蛋白酶 Asp-N 测序级是一种金属蛋白酶。在 pH 6.0-8.5 的磷酸盐、醋酸盐或 Tris 缓冲液中,特异性裂解天冬氨酸和半胱氨酸的 N 端肽键。如果半胱氨酸还原或烷基化,仅--Asp-X 裂解。
以胰高血糖素为底物,验证了胞内蛋白酶 Asp-N 测序级的特异性。孵育高浓度的胞内蛋白酶 Asp-N 测序级(1 份(按重量)酶和 10 份(按重量)胰高血糖素),以检测痕量杂质,如污染蛋白酶。
热灭活: 煮沸 5 min 使蛋白酶停止。
以胰高血糖素为底物,验证了胞内蛋白酶 Asp-N 测序级的特异性。孵育高浓度的胞内蛋白酶 Asp-N 测序级(1 份(按重量)酶和 10 份(按重量)胰高血糖素),以检测痕量杂质,如污染蛋白酶。
热灭活: 煮沸 5 min 使蛋白酶停止。
应用
使用胞内蛋白酶 Asp-N 测序级进行蛋白结构分析和序列分析。
制备说明
工作浓度: 2 μg/50μl 双蒸水
1 瓶(= 2μg 酶)溶解于 50μl 双距离。水的缓冲液浓度为 10 mM Tris-HCl pH 7.5。
工作液: 推荐溶剂为双蒸水。
储存条件(工作液):-15 至-25°C
双联稀释法溶液。水在 2 ~ 8°C 下最多可稳定 1 周,在-15~-25°C 下可稳定约 1 个月;应避免反复解冻。
1 瓶(= 2μg 酶)溶解于 50μl 双距离。水的缓冲液浓度为 10 mM Tris-HCl pH 7.5。
工作液: 推荐溶剂为双蒸水。
储存条件(工作液):-15 至-25°C
双联稀释法溶液。水在 2 ~ 8°C 下最多可稳定 1 周,在-15~-25°C 下可稳定约 1 个月;应避免反复解冻。
重悬
用 50μl 双蒸水复溶测序级冻干胞内蛋白酶 Asp-N。得到的缓冲液浓度为 10 mM Tris-HCl,pH 7.5。为避免自溶,孵育温度不得超过 37°C。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Javier Fernandez-Martinez et al.
The Journal of cell biology, 196(4), 419-434 (2012-02-15)
The nuclear pore complex (NPC) is a multiprotein assembly that serves as the sole mediator of nucleocytoplasmic exchange in eukaryotic cells. In this paper, we use an integrative approach to determine the structure of an essential component of the yeast
Ming-Ming Li et al.
Nature communications, 4, 1832-1832 (2013-05-16)
Regulation of actomyosin dynamics by post-transcriptional modifications in cytoplasmic actin is still poorly understood. Here we demonstrate that dioxygenase ALKBH4-mediated demethylation of a monomethylated site in actin (K84me1) regulates actin-myosin interaction and actomyosin-dependent processes such as cytokinesis and cell migration.