Merck
RTRYP-RO
Roche
重组胰蛋白酶,蛋白质组级
recombinant enzyme expressed in Pichia pastoris
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥150 units/mg protein
Assay:
95% (gel filtration)
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
95% (gel filtration)
form
lyophilized
specific activity
≥150 units/mg protein
packaging
pkg of 4 × 100 μg (03708969001), pkg of 4 × 25 μg (03708985001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
−20°C
General description
该胰蛋白酶制剂由重组的巴斯德毕赤酵母菌株产生,因此不含胰凝乳蛋白酶。 蛋白质组学级的重组胰蛋白酶具有高比活性。
Application
在用于质谱的样品制备过程中,使用蛋白质组学级的重组胰蛋白酶来特异性地消化通过二维凝胶电泳或液相色谱方法而分离的蛋白。
Biochem/physiol Actions
丝氨酸内肽酶,在碱性氨基酸Arg和Lys的羧基侧特异性水解蛋白和肽。Arg和Lys的酰胺和酯键也被断裂。
Preparation Note
稳定剂:在mM浓度范围的Ca2+
抑制剂:TLCK、DFP、PMSF、亮肽素、大豆胰蛋白酶抑制剂、鸡蛋中的胰蛋白酶抑制剂、抑肽酶、α 2-巨球蛋白、α 1-抗胰蛋白酶、APMSF和抗蛋白酶。
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
重组后的溶液在-15至-25°C可稳定1个月。避免反复冻融!
在用10 mM HCl重组后,蛋白质组学级的重组胰蛋白酶可在-15至-25 °C稳定最长达一个月。该产品在首次重组后必须通过适当的分装后进行储存,以避免反复冻融。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)