化驗
≥98%
形狀
crystals
分子量
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
包裝
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI 密鑰
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
该产品含有三磷酸腺苷二钠盐晶体。
應用
ATP,二钠盐,用于发光测定细胞提取物中的发光活性。
品質
纯度:& # 8805;98%三磷酸腺苷-Na2H2×3 H2O,& # 8805;82%三磷酸腺苷(酶),& # 8804;0.5%腺苷酸和腺苷酸(酶),& # 8804;0.01% GTP(高效液相色谱法)& # 8804;30 ppm重金属(铅离子),& # 8804;15 ppm铁离子
準備報告
储存条件(工作溶液):复原水溶液在2至8℃下稳定一周,在-15至-25℃下稳定几个月
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Direct chemiluminescence detection of nitric oxide in aqueous solutions using the natural nitric oxide target soluble guanylyl cyclase
Woldman
Free Radical Biology & Medicine, 47.10, 1339-1345 (2009)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro
Roelofs
Toxicology, 271-283 (2014)