主要文件
1.30195
Millipore
HY-LiTE® ATP标准液
Positive Control (PC) standard solution (1.0 ng/mL) for performance verification of HY-LiTE® 2/2A instruments, pkg of 5 vials (liquid standard solution)
别名:
ATP标准品,ATP阳性对照
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112601
NACRES:
NA.24
物料
tube
产品线
HY-LiTE®
表单
liquid
特点
standard type
包装
pkg of 5 vials (liquid standard solution)
制造商/商品名称
HY-LiTE®
浓度
0.95-1.05 ng/mL
pH值(酸碱度)
11.7 (20 °C in H2O)
适用性
suitable for luminescence
应用
food and beverages
pharmaceutical
相容性
for use with HY-LITE® instrument
检测方法
bioluminescent
储存温度
2-8°C
一般描述
ATP标准品含有溶解的三磷酸腺苷。这可作为HY-LiTE® 2/2A光度计性能验证的阳性对照。每管含有浓度为1 ng/ml的约1.4 ml ATP溶液。未开封的试管可在室温下储存,直至包装上打印的有效期。打开后,每管可以使用一次(最多使用两次)。
应用
HY-LiTE® ATP标准溶液(1.0 ng/mL)预期用于HY-LiTE® 2/2A光度计的性能验证。
分析说明
外观:无色澄清
pH值(25 °C):11.00 - 12.00
含量测定:0.95 - 1.05 ng/ml
法律信息
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg