Merck
2GFHSNTKB
Roche
KAPA2G快速热启动PCR试剂盒
with dNTPs
别名:
PCR, 热启动PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤18 mo.
特點
Fast PCR
dNTPs included
hotstart
包裝
pkg of 100 U (KK5530)
pkg of 250 U (KK5502)
pkg of 500 U (KK5500)
製造商/商標名
Roche
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA2G FAST DNA聚合酶是专为提高产率和速度而设计的第二代(2G)酶,与野生型Taq聚合酶相比,其提供了更快的延伸速率。除速度外,KAPA2G Fast在大量的靶标中比竞争对手的酶具有更高的产量和灵敏度。
KAPA2G FAST DNA聚合酶试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
應用
KAPA2G Fast HotStart® PCR试剂盒已用于:
  • 实时PCR
  • 常规PCR
  • 快速PCR
  • 基因分型
生化/生理作用
KAPA2G Fast DNA聚合酶产生的DNA片段适于下游常规分析或应用,包括限制性内切酶消化、克隆和测序。和野生型Taq一样,KAPA2G Fast具有5'→3'聚合酶和5'→3'核酸外切酶活性,但是没有3'→5'核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G快速聚合酶的保真度类似于Taq聚合酶;每1.7 x 105核苷酸的错配数约为1个。
特點和優勢
可最高降低75%的循环时间:
  • 延伸时间低至1秒每千碱基
  • 覆盖范围广泛,富含AT和GC的靶
高速、高性能:
  • 复杂靶的单拷贝灵敏度
  • 更高的产量
临时速记:
  • 包含dNTPs的KAPA2G Fast HotStart PCR试剂盒含有经改造优化用于快速PCR的KAPA2G Fast HotStart DNA聚合酶。
  • 对于<1 kb的扩增子使用1秒的颜色时间而对更长的扩增子使用15秒/kb,可节省20-70%的总反应时间。
  • 无需专用仪器或PCR耗材。优化的缓冲液系统可提高产量、特异性和灵敏性,有助于在各种引物长度、GC含量和熔化温度下进行有效的引物退火。
  • 每25 μL或更低体积的反应使用0.5 U KAPA2G Fast HotStart DNA聚合酶。
  • 对于高反应有效性,反应体积不得超过25 μL。缓冲液有或没有MgCl2可用。KAPA2G缓冲液A含有1.5 mM MgCl2(1X),而KAPA2G缓冲液M不含镁。除了MgCl2含量外,这两种缓冲液是相同的。反应产物是3′-dA尾的,可以克隆到TA克隆载体中。
品質
每批次KAPA2G FAST DNA聚合酶均已确认含有<2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA2G Fast Ready Mix经过严格的质量控制测试,不具有污染外切核酸酶和内切核酸酶的活性,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
準備報告
在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。短期使用时,可将试剂保存4°C条件下(最长1个月)。长期储存时,应将试剂放回-20°C环境中。如果所有组分均经过仔细处理且无污染,则在室温下(无意地)短时间(最多3天)放置,预计不会破坏试剂盒。不建议在室温和4℃下长期保存。请注意,储存在高于-20℃的温度下的试剂在使用过程中受到污染时更容易降解,因此在此温度下储存的风险由用户自负。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA2G Fast Standard or HotStart® DNA Polymerase 5 U/μL
  • 5X KAPA2G Buffer A with MgCl2
  • MgCl2 25 mM
  • dNTP Mix 10 mM each dNTP
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yunlong Zhao et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 33(2), e22670-e22670 (2018-09-08)
The ratio of target cfDNA in total plasma is low. The abundant gDNA background resulting from blood cell lysis caused by improper operation has become a major obstacle to accurately measure cfDNA. In this study, we investigated the storage capacity
Francesca Del Bufalo et al.
Frontiers in oncology, 8, 526-526 (2018-11-30)
Low-grade gliomas (LGG) are the most common central nervous system tumors in children. Prognosis depends on complete surgical resection. For patients not amenable of gross total resection (GTR) new approaches are needed. The BRAF mutation V600E is critical for the
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.