Merck
12140306001
Roche
高GC含量PCR体系
sufficient for ≤50 reactions, pkg of 100 U, optimum reaction temp. 72 °C
别名:
高GC含量PCR体系, 富含GC| PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
用途
sufficient for ≤50 reactions
品質等級
包裝
pkg of 100 U
製造商/商標名
Roche
參數
72 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
高GC含量PCR体系是由热稳定的Taq DNA聚合酶以及热稳定且具有校正酶(3′-5′ 核酸外切酶)活性的Tgo DNA聚合酶组成的酶混合物。该聚合酶混合物本身在得率、保真度和特异性方面都优于Taq DNA聚合酶,且其扩增片段长度可达5 kb。高GC含量PCR反应缓冲液与单独包装的高GC含量分离度溶液结合,可以非常有效地扩增复杂模板,如高GC靶标。推荐用于TA克隆。相对于Taq DNA聚合酶,该酶混合物可产生更多的钝端片段。大部分产物为单A突出端。一次标准的50μl PCR使用2单位。
内容物
  • 高GC酶混合物,储存液
  • 高GC反应缓冲液,5x浓缩,含7.5mMMgCl2和DMSO
  • 高GC分辨溶液,5M
  • MgCl2储备溶液,25mM
  • 水,PCR级
應用
高GC含量PCR体系已用于候选基因高GC含量序列的半定量分析、基因分型、检索与克隆。
高GC含量PCR体系是Taq DNA聚合酶和校正聚合酶的混合物,能够扩增其他聚合酶或聚合酶混合物难以或无法扩增的模板。混合体系的增强处理能力和特有的高GC含量分离度溶液相结合,提供了卓越的性能——尤其是用于复杂模板时。
该高GC含量PCR体系也可用于标准PCR应用,且与单独的Taq DNA聚合酶相比,可提供优化的结果(更高的得率和准确度)。
高GC含量PCR体系的优势:
  • 轻松处理复杂模板,包括高GC靶标和重复序列。
  • 随附试剂、高GC含量分离度溶液和PCR级水。
  • 可扩增长度达5 kb的DNA片段。
特點和優勢
Taq DNA聚合酶和校正聚合酶的混合物可扩增复杂模板。增强的持续合成能力和特有的高GC含量分离度溶液提供了优越的性能。
  • PCR
  • 长度达5kb的复杂模板
使用高GC含量PCR系统、dNTPack与即用型PCR核苷酸混合物。
高GC含量PCR体系是由Taq DNA聚合酶以及校正聚合酶组成的酶混合物,可用于扩增更长的核酸片段。高GC含量PCR溶液为所有复杂PCR产物扩增提供了解决方案。
使用随附的含镁缓冲液时,MgCl2终浓度为1.5mM。
包裝
1个试剂盒包含5种组分
品質
高GC含量PCR体系采用高GC含量PCR体系实验方案扩增284bp长度的人类基因组ApoE片段,进行了功能验证
單位定義
体积活性:2单位/μl
準備報告
工作浓度:酶浓度
最佳酶浓度为每试剂盒0.5到5单位。一次标准的50μl PCR,我们推荐使用2单位酶混合物。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的使用受到美国专利No. 6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
  • GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
  • GC-RICH Resolution Solution 5 M
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Water, PCR Grade
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Micro RNA?132/212 family enhances arteriogenesis after hindlimb ischaemia through modulation of the Ras?MAPK pathway.
Lei Z, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(8), 1994-2005 (2015)
Induction of autophagy with catalytic mTOR inhibitors reduces huntingtin aggregates in a neuronal cell model.
Roscic A, et al.
Journal of Neurochemistry, 119(2), 398-407 (2011)
G J Chang et al.
Genetics and molecular research : GMR, 14(3), 8509-8515 (2015-09-09)
In the mammalian genome, approximately 50% of all genes are controlled by promoters with high GC contents. Analyzing the epigenetic mechanisms regulating their expression is difficult. Hence, we examined a method for stable quantification of such GC-rich DNA sequences. Quantification
Zhiyong Lei et al.
Frontiers in physiology, 11, 590-590 (2020-07-03)
Background: Myocardial infarction (MI) is caused by occlusion of the coronary artery and induces ischemia in the myocardium and eventually a massive loss in cardiomyocytes. Studies have shown many factors or treatments that can affect the healing and remodeling of
C Ronald Scott et al.
The Journal of pediatrics, 163(2), 498-503 (2013-03-08)
To assess the performance of a tandem mass spectrometry (MS/MS) technology in a newborn screening laboratory to simultaneously measure α-galactosidase, acid-α-glucosidase, and α-L-iduronidase for the detection of infants at risk to develop Fabry, Pompe, or mucopolysaccharidosis (MPS)-I diseases. Enzyme activity
商品
GC-RICH Amplification of Polymerase Chain Reaction (PCR) System Troubleshooting.