Merck
FHIFIN-RO
Roche
FastStart 高保真 PCR 系统,dNTPack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.21
用途
sufficient for ≤200 reactions (04738292001)
sufficient for ≤50 reactions (04738284001)
品質等級
包裝
pkg of 125 U (04738284001)
pkg of 500 U (04738292001 [2 x 250 U])
製造商/商標名
Roche
參數
72 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
dNTPack 酶包括 FastStart 高保真 PCR 系统和即用型 PCR 级核苷酸溶液。FastStart 高保真 PCR 系统是 FastStart Taq DNA 聚合酶和耐热校对蛋白的混合物,也是经过化学修饰的。这种蛋白介导校对活性,但不携带聚合酶活性。两种蛋白在 + 75℃ 以下均无活性,加热至 + 95℃ 2 分钟即可激活。FastStart ® 高保真 PCR 系统是所有扩增实验的理想工具,需要高特异性、灵敏度、准确性和产量的组合。热启动方案提高了特异性、灵敏度和 PCR 产量。FastStart Taq DNA 聚合酶氨基酸残基上不耐热的封闭基团使酶在室温下无活性。当引物非特异性结合时,在低温下没有伸长。
應用
FastStart ® 高保真 PCR 系统——热启动 PCR 的优化酶混合物——结合了 FastStart Taq DNA 聚合酶的所有优点,具有四倍更高的准确性和扩增高达 5kb 片段的能力。
  • 热启动 PCR
  • 多重 PCR
  • 热启动 RT-PCR
  • 富含 GC 的模板扩增
  • 困难或具有挑战性的 PCR
  • 捕获前连接介导PCR(LM-PCR)
  • cDNA 16S rRNA基因的PCR扩增
FastStart 高保真 PCR 系统是多重 PCR 的首选产品
特點和優勢
  • 实现卓越的多重性能 :对于快速高质量的结果,也可使用 Roche PCR 优化试剂盒。
  • 增加保真度 :保真度比 Taq DNA 聚合酶和 FastStart Taq DNA 聚合酶高 4 倍。
  • 扩增具有挑战性的 DNA :提供了 DMSO,一种 PCR 添加剂,用于处理困难的模板。
  • 性价比高 :使用方便的 PCR 级 dNTP 预混液。
包裝
1 个试剂盒包含 6 种组分
  • FastStart 高保真酶混合物,在储存缓冲液中 (5 U/μl)
  • 10x 浓缩 FastStart 高保真反应缓冲液,含 18 mM MgCl 2
  • FastStart 高保真反应缓冲液,10x 浓缩,不含 MgCl 2
  • 25 mM MgCl 2 贮备液
  • DMSO
  • PCR 核苷酸混合物(每个 dNTPack 含有即用型混合物中的 10 mM 无添加剂钠盐核苷酸)
品質
使用人基因组 DNA 和 EPO 基因 1.8 kb 片段特异性引物以及 tPA 基因 4.8 kb 片段特异性引物对每个批次进行 PCR 功能检测。
單位定義
体积活度:5 U/μl
準備報告
工作浓度:,标准品 50μl PCR,我们建议使用 2.5U 的酶混合物。
其他說明
内容
  • FastStart 高保真酶混合物,在储存缓冲液中 (5 U/μ)
  • FastStart 高保真反应缓冲液,10x 浓缩,含 18 mM MgCl 2
  • FastStart 高保真反应缓冲液,10x 浓缩,不含 MgCl 2
  • 25 mM MgCl 2 贮备液
  • DMSO
  • PCR核苷酸混合物
dNTPack 中含有即用型混合物中的 10 mM 无添加剂钠盐核苷酸。
法律資訊
购买者须知:有限授权<br />本产品的使用受到美国专利No. 6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。   本品仅供研究使用。Roche专利声明下的人类和兽医诊断用途均需药另外征得Roche许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从Roche购买许可证的更多信息可以通过联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German以获得许可证。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系 Thermo Fisher Scientific的许可部门; 5791 Van Allen Way,Carlsbad,California 92008,USA。</ br>购买者须知:有限授权<br />本产品的使用受到美国专利No.5,677,152和 5,773,258及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。   本品仅供研究使用。 Roche专利声明下的人类和兽医诊断用途均需药另外征得Roche许可。 Roche专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从Roche购买许可证的更多信息可以通过联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German以获得许可证。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系 Thermo Fisher Scientific的许可部门; 5791 Van Allen Way,Carlsbad,California 92008,USA。
FastStart is a trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
  • PCR Nucleotide Mix
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
203.0 °F
閃點(°C)
95 °C
访问文档库
Cornelia Adlhoch et al.
Veterinary microbiology, 139(3-4), 270-278 (2009-07-15)
Swine Hepatitis E virus (HEV) can be transmitted from pigs to humans causing hepatitis. A high prevalence of HEV in wild boar populations is reported for several European countries, but actual data for Germany are missing. During the hunting season
Microbiota alter metabolism and mediate neurodevelopmental toxicity of 17beta-estradiol
Scientific reports, 9, 7064-7064 (2019)
Microarray-Based Capture of Novel Expressed Cell Type--Specific Transfrags (CoNECT) to Annotate Tissue-Specific Transcription in Drosophila melanogaster
<BIG>Hong X, et al</BIG>
G3 (Bethesda, Md.), 2, 873-882 (2012)
Hongmei Jing et al.
PloS one, 8(11), e79423-e79423 (2013-11-16)
Community composition of Bacteria in the surface and deep water layers were examined at three oceanic sites in the Pacific Ocean separated by great distance, i.e., the South China Sea (SCS) in the western tropical Pacific, the Costa Rica Dome
Differential contribution of cis and trans gene transcription regulatory mechanisms in amygdala and prefrontal cortex and modulation by social stress
Reuveni E, et al
Scientific reports, 8, 6339-6339 (2018)
商品
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.