表单
crystalline
质量水平
分子量
239.5
包装
pkg of 5 mL (100 mg)
制造商/商品名称
Roche
浓度
0.1-1.0 mg/mL
技术
blocking: suitable
protein purification: suitable
最佳pH
neutral
mp
175-185 °C
溶解性
soluble (Solubility and stability of the protease inhibitor remains unchanged.)
储存温度
2-8°C
一般描述
Pefabloc SC是一种特异、有效、不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂。其抑制活性与PMSF或DFP相当,但Pefabloc SC对细胞无毒。Pefabloc SC PLUS套装结合了丝氨酸蛋白酶抑制剂Pefabloc SC和一种独特配方的Pefabloc SC保护剂(PSC-Protector),除了可提供Pefabloc SC安全、稳定的蛋白酶抑制外,也额外增加便利性和可靠性。
最近的发现表明,磺酰基型丝氨酸蛋白酶抑制剂如Pefabloc SC和PMSF可与蛋白共价结合。这种情况会发生在使用高浓度抑制剂或在碱性条件下延长孵育时间时。这种相互作用会对蛋白的酪氨酸和赖氨酸残基以及游离氨基末端产生不利影响。该套装中所包含的PLUS添加剂(PSC-Protector)可防止在较高浓度并在碱性pH下延长孵育时间时Pefabloc SC与蛋白共价连接。
最近的发现表明,磺酰基型丝氨酸蛋白酶抑制剂如Pefabloc SC和PMSF可与蛋白共价结合。这种情况会发生在使用高浓度抑制剂或在碱性条件下延长孵育时间时。这种相互作用会对蛋白的酪氨酸和赖氨酸残基以及游离氨基末端产生不利影响。该套装中所包含的PLUS添加剂(PSC-Protector)可防止在较高浓度并在碱性pH下延长孵育时间时Pefabloc SC与蛋白共价连接。
特异性
Pefabloc SC属于磺酰氟类,能够不可逆地阻断丝氨酸蛋白酶。Pefabloc也被视作有效的丝氨酸苏氨酸磷酸酶抑制剂。
特异、有效和不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂。Pefabloc SC的抑制活性与PMSF或DFP相当;然而,Pefabloc SC是无毒的。如质谱检测所得,可特异性地抑制丝氨酸蛋白酶并防止蛋白的非特异性共价修饰。
应用
- Pefabloc® SC可用于在制备型蛋白纯化过程中抑制蛋白酶的有害作用。当Pefabloc以较高浓度使用并在碱性pH下延长孵育时间时,PSC-protector溶液可防止蛋白的非特异性共价修饰(通过质谱法测试)。
- 由于其对真核细胞的低毒性,可以在转化细胞的发酵过程中用于重组蛋白的生产,在该生成过程中蛋白的水解消化可能会降低所需产物的产量。
- Pefabloc SC可用于在琼脂糖栓中制备染色体DNA时完全灭活蛋白酶K。为此目的,细胞被包埋在琼脂糖中并用蛋白酶K消化以降解所有的蛋白。在加入特异性限制性内切核酸酶之前,可通过+ 37 ℃将琼脂糖栓孵育在10mM Tris-HCl,1mM EDTA,pH7中的1 – 5 mM Pefabloc SC中2小时或过夜,使蛋白酶K失活。
- 与PMSF相比,Pefabloc SC是血清或血浆中凝血酶活性的一种极佳的阻断剂。在这些生物体液中,PMSF是以一种可逆的方式与白蛋白相互作用,从而降低其游离的浓度并导致凝血酶失活的延迟。然而,Pefabloc SC不与血清白蛋白反应,并在类似条件下表现出三倍更高的灭活凝血酶的能力。
- Pefabloc SC可被用于活细胞。
Pefabloc® SC PLUS已被用于洋地黄皂苷提取缓冲液和THP-1 细胞组织蛋白酶B活性检测缓冲液。它还被用作强碘克沙醇溶液和蔗糖缓冲液的一种成分,用于分离蟾蜍胚胎核。
特点和优势
- 利用简化的双试剂系统。使用PSC-Protector溶液可防止蛋白质与Pefabloc SC之间的共价结合,即使在高浓度、延长的孵育时间和碱性pH下也是如此。
- 享受易用型抑制剂的优势。将水溶性的Pefabloc SC直接加入到水相缓冲液中。
- 避免有害化合物。获得无毒的蛋白酶抑制,对您或您周围的人没有风险。
- 确保具有更好稳定性的保护。即使在pH值高于7.0且温度高于+4°C时也能实现一致的蛋白酶抑制效果。
- 最大化抑制。通过使用可靠且稳定的产品,以确保抑制剂具有足够高的活性水平。
包装
1个试剂盒包含两种组分。
制备说明
工作浓度:0.1 - 1.0 mg/ml (0.4 - 4 mM)
Pefabloc SC加上相应量的PSC-protector
工作溶液:推荐的溶剂是蒸馏水或水相缓冲液(用于Pefabloc SC)。
Pefabloc SC的溶解度最高为0.1 M。
储存条件(工作溶液):-15至-25 °C (储存溶液)
蛋白酶抑制剂的溶解度和稳定性维持不变。参见Pefabloc SC。
Pefabloc SC加上相应量的PSC-protector
工作溶液:推荐的溶剂是蒸馏水或水相缓冲液(用于Pefabloc SC)。
Pefabloc SC的溶解度最高为0.1 M。
储存条件(工作溶液):-15至-25 °C (储存溶液)
蛋白酶抑制剂的溶解度和稳定性维持不变。参见Pefabloc SC。
重悬
蛋白酶抑制剂的溶解度和稳定性维持不变。参见Pefabloc SC。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律信息
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Pefabloc SC, 100 mg
- PSC-Protector solution, 5 mL ready-to-use
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
其他客户在看
Nicolai J Wewer Albrechtsen et al.
Endocrine connections, 4(1), 50-57 (2015-01-18)
To investigate the stability of glucagon-like peptide 1 (GLP-1) and glucagon in plasma under short- and long-term storage conditions. Pooled human plasma (n=20), to which a dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitor and aprotinin were added, was spiked with synthetic GLP-1
Chikodili C Nduaguibe et al.
Islets, 2(3), 200-206 (2010-11-26)
Pefabloc, Trasylol and Urinary Trypsin Inhibitor (UTI) have been reported to be effective serine protease inhibitors that impair pancreatic endogenous proteases resulting in improved islet yield. Here we evaluated the effect of these inhibitors on endogenous proteases (trypsin, chymotrypsin and
Aaron J Ogden et al.
International journal of molecular sciences, 21(12) (2020-06-27)
Drought is the leading cause of agricultural yield loss among all abiotic stresses, and the link between water deficit and phloem protein contents is relatively unexplored. Here we collected phloem exudates from Solanum lycopersicum leaves during periods of drought stress
DNase-seq to study chromatin accessibility in early Xenopus tropicalis embryos
Cho JS, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 4 (2019)
Vikte Lionikaite et al.
Journal of leukocyte biology, 104(6), 1133-1145 (2018-07-31)
Increased intake of vitamin A (retinoids) is associated with decreased bone mass and increased fracture risk in humans. Mechanistic studies in rodents have shown that hypervitaminosis A results in decreased bone mass caused by an increase in periosteal osteoclasts while