化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
mp
175-177 °C
溶解度
10 g/L
體積密度
200 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI 密鑰
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
法律資訊
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3