推荐产品
用途
sufficient for 20 reactions
包装
kit of 1
制造商/商品名称
Roche
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
试剂盒包含蛋白质的细胞裂解、溶解、稳定和免疫纯化所需的全部试剂。
特异性
蛋白 G 是从一种特殊的细菌菌株中分离的细胞壁蛋白,具有来自不同物种的某些类免疫球蛋白的特异性结合位点。蛋白 G 几乎可与所有的 IgG 亚类结合,但不与其他类型的免疫球蛋白结合。
应用
免疫沉淀试剂盒已用于通过蛋白 G 琼脂糖从细胞提取物中免疫沉淀蛋白质。
包装
1 个试剂盒包含 5 种组份。
制备说明
工作溶液:裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1
该试剂盒所含试剂可制备 125 ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1。准备至少 25 ml 的最小体积,足够进行 4 次免疫沉淀。
要制备 25ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1,将 5ml 核心缓冲液,3.75ml NaCl,2.5ml 洗涤剂混合物和 1 片 cOmplete 片剂混合在一起。加水至最终体积为 25 ml。
在 2 至 8℃ 下,溶液可稳定储存 24 小时。在 -15 至 -25℃ 下,以等分试样储存时,溶液可稳定储存长达 4 周。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 2
该试剂盒所含试剂可制备 50ml 洗涤缓冲液 2。一次免疫沉淀需要 2ml 该缓冲液。
要制备 50ml 洗涤缓冲液 2,将 10ml 核心缓冲液,25ml NaCl 和 0.5ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 50 ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 3
该试剂盒所含试剂可制备 25ml 洗涤缓冲液 3。一次免疫沉淀需要 1ml 该缓冲液。
要制备 25ml 洗涤缓冲液 3,将 1ml 核心缓冲液和 0.25ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 25ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
该试剂盒所含试剂可制备 125 ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1。准备至少 25 ml 的最小体积,足够进行 4 次免疫沉淀。
要制备 25ml 裂解缓冲液/洗涤缓冲液 1,将 5ml 核心缓冲液,3.75ml NaCl,2.5ml 洗涤剂混合物和 1 片 cOmplete 片剂混合在一起。加水至最终体积为 25 ml。
在 2 至 8℃ 下,溶液可稳定储存 24 小时。在 -15 至 -25℃ 下,以等分试样储存时,溶液可稳定储存长达 4 周。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 2
该试剂盒所含试剂可制备 50ml 洗涤缓冲液 2。一次免疫沉淀需要 2ml 该缓冲液。
要制备 50ml 洗涤缓冲液 2,将 10ml 核心缓冲液,25ml NaCl 和 0.5ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 50 ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
洗涤缓冲液 3
该试剂盒所含试剂可制备 25ml 洗涤缓冲液 3。一次免疫沉淀需要 1ml 该缓冲液。
要制备 25ml 洗涤缓冲液 3,将 1ml 核心缓冲液和 0.25ml 洗涤剂混合物混合在一起。加水至最终体积为 25ml。
在 2 至 8°C 下,溶液可稳定储存。要储存更长时间时,将溶液以等分试样储存于 -15 至 -25°C。解冻后充分混合。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- Core Buffer
- NaCl
- Detergent Mix
- cOmplete Protease Inhibitor Cocktail Tablets (5)
- Protein G Agarose ready-to-use
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Yi Liu et al.
Cardiovascular research, 101(1), 87-96 (2013-11-29)
Toll-interacting protein (Tollip) is a critical regulator of the Toll-like receptor-mediated signalling pathway. However, the role of Tollip in chronic pressure overload-induced cardiac hypertrophy remains unclear. This study aimed to determine the functional significance of Tollip in the regulation of
Jianqiang Bao et al.
Molecular and cellular endocrinology, 327(1-2), 89-97 (2010-06-19)
Spermiogenesis represents the process through which haploid male germ cells differentiate from round spermatids into elongated spermatids and eventually the male gametes called spermatozoa. Haploid cell differentiation is unique to male germ cell development and many unique genes/proteins essential for
M E Cahill et al.
Molecular psychiatry, 23(6), 1474-1486 (2017-05-31)
The nucleus accumbens (NAc) is a primary brain reward region composed predominantly of medium spiny neurons (MSNs). In response to early withdrawal from repeated cocaine administration, de novo dendritic spine formation occurs in NAc MSNs. Much evidence indicates that this
Ding-Sheng Jiang et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 63(4), 713-722 (2014-01-08)
Cardiac hypertrophy is a complex pathological process that involves multiple factors including inflammation and apoptosis. Interferon regulatory factor 7 (IRF7) is a multifunctional regulator that participates in immune regulation, cell differentiation, apoptosis, and oncogenesis. However, the role of IRF7 in
Jianqiang Bao et al.
Molecular and cellular endocrinology, 333(2), 134-142 (2010-12-28)
We identified Ran-binding protein 17 (RANBP17) as one of the interacting partners of sperm maturation 1 (SPEM1) using yeast 2-hybrid screening and immunoprecipitation assays. Expression profiling analyses suggested that RANBP17 was preferentially expressed in the testis. Immunofluorescent confocal microscopy revealed