材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
agency
in accordance with ASTM® D4807,D4898
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
包裝
pkg of 100 discs
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
參數
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
2.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.51
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
起泡點
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可进行环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌
應用
- 澄清水溶液
- 颗粒去除
- 颗粒分析
- 微生物学分析
- 废水中病毒样颗粒的分离
- 微塑料分析级水
- 核酸结合,包括eDNA
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜进行液体的除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌、霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
- 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
- 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
相关内容
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.