主要文件
GPWP02500
Millipore
Millipore Express PLUS滤膜
Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
别名:
PES膜滤器,0.22 μm孔径
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
Millipore
参数
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
160-185 μm
杂质
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
孔径
0.22 μm pore size
泡点
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 无菌过滤
  • 缓冲液过滤
  • 组织培养基过滤
  • PFAS 分析测试(LC-MS)用样品过滤
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Xinyang Li et al.
Clinical and translational medicine, 9(1), 16-16 (2020-02-15)
The advent of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)-inhibiting drugs have provided an effective, but extremely expensive treatment for the management of low density lipoprotein (LDL). Our aim was to explore a cost-effective application of camelid anti-PCSK9 single domain antibodies
商品
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.