物料
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
高度
22.9 cm
直径
7.6 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
9.6 cm2
配件
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
应用
filtration
相容性
for use with Classic Glass Filter Holder
运输
ambient
一般描述
REMOVE FROM SCOPE
原理
真空
制备说明
Sterilization Method
紫外线灭菌或不装膜高压高温灭菌
紫外线灭菌或不装膜高压高温灭菌