一般說明
带Ultracel® 3,000 Dalton分子量截止过滤器的Amicon® Ultra-2 mL离心装置提供快速超滤和高倍浓缩能力,可轻松从稀释和复杂的样品基质中回收浓缩液。例如,0.25 mg/ml初始浓度下的细胞色素C (12.4 kDa)保留率通常为100%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及50倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。收集滤液后,通过一个方便的反旋步骤,可以有效地回收浓缩样品(保留物)。
该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra-2 mL设备未经消毒,仅供一次使用。Amicon® Ultra 2 mL过滤器采用垂直膜设计和反向旋转,可在短旋转时间内提供最高回收率。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及50倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。收集滤液后,通过一个方便的反旋步骤,可以有效地回收浓缩样品(保留物)。
该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra-2 mL设备未经消毒,仅供一次使用。Amicon® Ultra 2 mL过滤器采用垂直膜设计和反向旋转,可在短旋转时间内提供最高回收率。
應用
- 采用截留分子量为 3,000 道尔顿的 Ultracel ®膜进行超滤。
- 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。
- 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分。
- 引物去除、PCR清理、从反应混合物中去除连接物或大分子标记,以及在HPLC之前去除蛋白质。
- 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
- 体积排阻和蛋白质分离。
特點和優勢
- 截留分子量(NMWCO)为 3 kDa 的 Ultracel ®再生纤维素膜可实现大于 90% 的截留物回收率。
- 2 mL浓缩至15-70 μL
- 98%的样品回收率
- 快速处理时间:10至30分钟旋转时间
- 工程化永停点
- 反向旋转能力提供一致的回收率
聯結
替代品:4202
外觀
色码:透明
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
其他客户在看
商品
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
相关内容
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
浓缩你的蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器进行浓缩,能可靠回收蛋白质。
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.