主要文件
UFC8100
Millipore
Amicon® Ultra过滤器,100 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
别名:
离心浓缩器,100 kDa MWCO,4 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Amicon®
包装
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
制造商/商品名称
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
参数
4 mL sample volume
技术
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
长度
124 mm (4.88 in.)
直径
17.3 mm
过滤面积
3 cm2
体积
4 mL
工作体积
≤4 mL
4 mL
孔径
100 kDa MWCO
环保替代产品分类
运输
ambient
一般描述
Amicon® Ultra 4 mL离心装置与Ultracel® 100,000 Dalton分子量截止滤波器提供快速超滤,以及可靠的大分子保留。例如,1 mg/ml初始浓度下的IgG (156 kDa)保留率为>95%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及80倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。
使用移液器从过滤装置的样品库中收集浓缩液,同时将超滤液收集在所提供的离心管中。该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra 15 mL过滤器采用垂直膜设计和永停点,可在短旋转时间内提供最高回收率。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from 60% bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
应用
  • 采用100,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分,并在HPLC分析之前去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液稀释或预先纯化的蛋白质的浓度。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特点和优势
  • 使用100 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率。
  • 垂直膜减少了超快旋转时间(快至5分钟)的浓度极化。
  • 热封膜减少了下游的可提取物。
  • 100%完整性测试,确保可靠性能。
  • 半透明外壳和体积刻度便于样品监测。
  • 直接移液器进样,省去了回收浓缩液的处理步骤。
  • 80–100X高浓缩系数。
法律信息
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
纳米颗粒纯化和生产中过滤方法和滤膜的选择。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
实验方案
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
人血浆蛋白质组是生物标志物发现和研究的广阔资源。
相关内容
浓缩你的蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器进行浓缩,能可靠回收蛋白质。