文件
UFC8050
Millipore
Amicon® Ultra过滤器,50 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
别名:
离心浓缩器,50 kDa MWCO,4 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
4 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
124 mm (4.88 in.)
直徑
17.3 mm
過濾面積
3 cm2
容積
4 mL
孔徑
50 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Amicon® Ultra 4 mL离心设备采用Ultracel® 50,000 Dalton分子量截流过滤器,可提供快速超滤且可靠的高分子截留。例如,1 mg/ml初始浓度的BSA(67 kDa)截留>95%。
垂直设计和可用滤膜表面积可实现快速样品处理、高样品回收率(通常超过稀释起始溶液的90%)以及80倍浓度。垂直设计可最大限度地减少溶解物极化及随后的滤膜污染,并且过滤装置中的物理停止可防止旋转至干燥及潜在样品损失。
使用移液管从过滤装置样品库中收集浓缩液,同时将超滤液收集在所提供的离心管中。设备可在摆斗中旋转或角转头中旋转。Amicon® Ultra 15 mL过滤器的垂直滤膜设计和停止功能可在较短的旋转时间内实现最高的回收率。
應用
  • 采用50,000 Dalton分子量截留Ultracel®滤膜超滤。
  • 浓缩含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品。
  • HPLC之前,纯化在组织培养基提取物或细胞裂解物中发现的高分子组分并去除蛋白质。
  • 从柱洗脱液中浓缩稀释或预先纯化的蛋白质。
  • 脱盐、缓冲液更换和蛋白透析等。
  • 尺寸排阻和蛋白质分级。
特點和優勢
  • Ultracel®再生纤维素滤膜配有50 kDa NMWCO,其保留物回收率超过90%。
  • 垂直滤膜可降低超快旋转时间的浓差极化(最快5分钟)。
  • 热封滤膜可最大程度减少下游提取物。
  • 100%完整性测试可获得可靠性能。
  • 采用半透明外壳和体积分级,便于样品监测。
  • 移液管直接进样,免去回收浓缩液的步骤。
  • 80-100倍高浓缩系数。
外觀
色码:透明,带有粉色盖
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
商品
纳米颗粒纯化和生产中过滤方法和滤膜的选择。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
实验方案
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
人血浆蛋白质组是生物标志物发现和研究的广阔资源。
相关内容
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
浓缩你的蛋白质,别失去它。使用Amicon® Ultra过滤器进行浓缩,能可靠回收蛋白质。