文件
TX0282
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
product name
四氢呋喃, OmniSolv®
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
包含
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
OmniSolv®
Stabilized with 250 ppm BHT. Not Optically Transparent in UV
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.01% maxRefractive index (at 20°C)Stabilizer (BHT)0.0140-0.0310%Titrable acid1.0µeq/g maxWater (H2O)0.03% max
法律資訊
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup