返回
四氢呋喃
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷, 四氢呋喃
经验公式(希尔记法):
C
4
H
8
O
CAS号:
109-99-9
分子量:
72.11
Products
产品分类
solvents (24)
品牌
SAFC (1)
Sigma-Aldrich (13)
Supelco (14)
沸点(°C)
分子量
物质形态
纯度
机构
质量水平
应用
标准物质类型
特级
Anhydrous (5)
ACS reagent (3)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
技术
筛选产品
Showing 1-20 of 29
1/2
1/2
比较
货号
说明
价格
34865
四氢呋喃,
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
展开
查看定价
360589
四氢呋喃,
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
展开
查看定价
401757
四氢呋喃,
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
展开
查看定价
1.08101
四氢呋喃,
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv
®
展开
查看定价
186562
四氢呋喃,
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
展开
查看定价
5.89570
四氢呋喃,
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
展开
查看定价
1.09731
四氢呋喃,
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE
®
展开
查看定价
5.89568
四氢呋喃,
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
展开
查看定价
87368
四氢呋喃,
≥99.9%, ACS reagent, contains ~0.025% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for solid phase extraction (SPE), reag. Ph. Eur.
展开
查看定价
178810
四氢呋喃,
≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus
®
展开
查看定价
TX0279
四氢呋喃,
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv
®
展开
查看定价
676764
四氢呋喃,
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
展开
查看定价
TX0282
四氢呋喃,
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv
®
展开
查看定价
1.08114
四氢呋喃,
≥99% (GC), EMPLURA
®
展开
查看定价
PHR1561
四氢呋喃,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
展开
查看定价
1.07025
四氢呋喃,
≥99.5% (GC), EMPARTA
®
ACS reagent
展开
查看定价
30-0930
四氢呋喃,
≥99.7% (GC), contains no stabilizer, suitable for HPLC
展开
查看定价
30-0901
四氢呋喃,
≥99.0%, SAJ first grade, contains BHT as stabilizer
展开
查看定价
439215
四氢呋喃,
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
展开
查看定价
1.08110
四氢呋喃,
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol
®
展开
查看定价
1/2
1/2