主要文件
Z507679
带有多孔烧结玻璃尖端的Ace气体分散管
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
制造商/商品名称
Ace Glass 943525
外径 × 长度
7 mm × 135 mm
孔径
4-8 μm porosity (E)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)