Merck
360589
Sigma-Aldrich
四氢呋喃
≥99.0%, ACS reagent, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
别名:
THF, 丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191501
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
产品名称
四氢呋喃, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.0%
表单
liquid
自燃温度
610 °F
包含
200-400 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
蒸发残留物
≤0.03%
颜色
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值(酸碱度)
~7
沸点
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四氢呋喃(THF)是一种杂环化合物(环醚)。无色、低粘度,在多种溶剂中具有优越的溶解性。广泛用作有机合成溶剂,常用于含有机金属化合物和Grignard试剂的反应。由于长期存放容易产生过氧化物,THF常添加丁羟甲苯(BHT)稳定剂。BHT能去除形成过氧化物所需的自由基。
应用
四氢呋喃(THF)可作为溶剂用于以下过程:
  • 有机合成
a) Grignard
b) 有机金属化合物
c) Reformatsky
D) 锂化
e) 氢化物还原
f) 金属催化偶联(Heck, Stile, Suzuki)
g) 路易斯介导反应
  • 结晶
  • 聚合如对乙酰氧基苯乙烯的RAFT(可逆加成断裂链转移)聚合。
  • 涂料
  • 作为O-供体配体,形成配位络合物
  • 作为高效液相色谱的流动相溶剂
特点和优势
ACS溶剂品质满足或超过美国化学学会(ACS)的高标准,每种化合物都具有特定的检验规格。根据美国化学学会标准,ACS试剂级代表物质纯度足够用于大多数化学分析或反应。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-6.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-21.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mg2Si nanoparticle synthesis for high pressure hydrogenation.
Chaudhary AL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(2), 1240-1247 (2014)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)
Synthesis of NiO/TiO2 using amphiphilic diblock copolymer brushes (PMMA-b-PAA) by reversible addition fragmentation chain-transfer poltmerization.
Hojjati B and Charpentier PA.
Polymer Reviews, 50(2), 418-418 (2009)
Tetrahydrofuran-containing macrolides: a fascinating gift from the deep sea.
Adriana Lorente et al.
Chemical reviews, 113(7), 4567-4610 (2013-03-20)
P T Clayton et al.
The Journal of clinical investigation, 79(4), 1031-1038 (1987-04-01)
Urinary bile acids from a 3-mo-old boy with cholestatic jaundice were analyzed by ion exchange chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This suggested the presence of labile sulfated cholenoic acids with an allylic hydroxyl group, a conclusion supported by analysis