一般描述
这种先进的通气过滤器用于防止气载污染物(如CO2、颗粒、微生物和挥发性有机化合物)进入储存纯水的SDS系统。
该通气过滤器可以保持SDS容器中储存的纯水的电阻率水平。适用于较大的储罐,包括 SDS 200、350 和 500。
该通气过滤器可以保持SDS容器中储存的纯水的电阻率水平。适用于较大的储罐,包括 SDS 200、350 和 500。
应用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特点和优势
- 0.22 μm 疏水过滤器去除颗粒和细菌。
- 可在SDS容器前面的内置支架中轻松安装。