主要文件
SLHVX13NK
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Millex
特點
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
製造商/商標名
Millex
參數
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
21 mm
直徑
13 mm
過濾面積
0.8 cm2
容積
10 mL
顏色
yellow
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
輸入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
起泡點
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
具有Durapore(PVDF)滤膜的未灭菌 Millex 针式过滤器概述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供0.22 μm和0.45 μm的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以NS(------- Ns)结尾的SKU:50个/包
以 NL(------- NL)结尾的SKU:100个/包
以 TL(------- TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
滤器代码:HV
應用
孔径 0.45 µm,直径 13 mm,Millex-HV Durapore®(PVDF)滤膜,亲水性
包裝
非无菌
規格
仅供一般实验室使用
外觀
色码:黄色
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
实验方案
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
相关内容
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.