主要文件
SLHVDZ5
Millipore
Millex PVDF 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm PVDF针式过滤器, Durapore® PVDF针式过滤器, Millex-HV针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
21 mm
直径
25 mm
过滤面积
3.9 cm2
体积
100 mL
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm
输入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
滤器编码:HV
自动化兼容性未灭菌 Millex 针头式过滤器:
-旨在为溶解和其他自动样品制备应用提供有效的过滤
-圆顶外壳可确保过滤器可靠地运输
-提供各种滤膜类型和孔径,包括带有预过滤器的单元,用于装载了颗粒的样品。
-可提供散装或输送管,可与自动过滤器更换系统一起使用
-Luer-Lok 连接经过优化,可精确对准和匹配
提供2种包装尺寸:
-以NZ(-------NZ)结尾的SKU:200包预装在8个管中,每管25个。
-以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包,以大包装形式提供
应用:
-药物溶出度测试
-自动化样品制备
-澄清含高浓度颗粒的溶液
包装
散装,非无菌1,000个单位(无管)
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:天然色入口/天然色出口
其他说明
自动化兼容性:是
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.