物料
PVDF membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex™
特点
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex™
参数
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
高度
27 mm
直径
33 mm
过滤面积
4.5 cm2
体积
100 mL
颜色
yellow
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm
输入
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡点
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
运输
ambient
一般描述
•低蛋白结合,可最大程度减少与样品的相互作用并最大程度地提高回收率
•与水性和温和的有机溶液兼容
•提供 0.22 μm 和 0.45 μm 的孔径和三种直径,以满足您的应用需求
•外壳材料是聚丙烯或高密度聚乙烯(HDPE),可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
以 NS(------- Ns)结尾的 SKU:50 个/包
以 NL(------- NL)结尾的 SKU:100 个/包
以 TL(------- TL)结尾的 SKU:100 个/包这些针头式过滤器有一个管出口
以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250 个/包
以 NK(------- NK)结尾的 SKU:1000 个/包
应用:
在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱之前的样品过滤;溶剂过滤;生物样品和蛋白质溶液过滤
包装
产品规格
外形
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
其他客户在看
商品
针头式膜滤器选择和验证方法,用于评估制药质量控制 (QC) 测试中由于膜滤器吸附而造成的分析物损失。
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
实验方案
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
连续洗滤法清除蛋白或核酸样品中的去垢剂,即在过滤的同时连续补加不含去垢剂的缓冲液,保持样品体积恒定。