主要文件
SLGNX13TL
Millipore
Millex尼龙针式过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.2 μm尼龙针式过滤器, Millex-GN 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
Nylon membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技术
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
高度
48 mm
直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
体积
10 mL
颜色
purple
孔径
0.2 μm
输入
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡点
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
运输
ambient
相关类别
一般描述
带尼龙膜的非无菌Millex 针头式过滤器:
- 带有亲水性尼龙膜的非无菌Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
- 提供0.20 µm和0.45 µm的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
- 与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
- 聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
- 以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
- 以NL(-------NL)结尾的SKU:100个/包
- 以TL(-------TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
- 以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
- 以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
- 在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤
- 溶剂过滤
- 水溶液和有机溶液的澄清
产品规格
仅供一般实验室使用
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.